Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Artikelnummer. 10140121
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
11,1 mm
22.3 mm
31,8 mm
Packungsgröße:
15 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10140121 22.3 mm 15 Meter
15108106 8 mm 15 Meter
15690211 4 mm 15 Meter
15610221 11,1 mm 15 Meter
15517995 31,8 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10140121 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. ACF00030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.32 €
    765.55 € / 15 Meter
    Sparen 93.77 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tygon™ E-3603 Schläuche für Labor- und Vakuumanwendungen.
Tygon™ E-3603-Schläuche von Saint-Gobain ist glasklar und flexibel und eignet sich für praktisch alle organischen Chemikalien, die in modernen Laboren vorkommen. Es ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Tygon™ E-3603 zeichnet sich durch hohe Toleranzen und Chargenkonsistenz aus, was reproduzierbare Ergebnisse in Ihrem Labor ermöglicht. Es ist ungiftig und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die spiegelglatte Innenbohrung beugt Ablagerungen vor und erleichtert so die Reinigung.
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Tygon S3 E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,88 in.
Außendurchmesser (metrisch) 22.3 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analysegeräte, Biopharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Allgemeines Labor, Vakuum
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Farbe Klar
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Schläuche