Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Artikelnummer. 15108106
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
11,1 mm
22.3 mm
31,8 mm
Packungsgröße:
15 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15108106 8 mm 15 Meter
15690211 4 mm 15 Meter
10140121 22.3 mm 15 Meter
15610221 11,1 mm 15 Meter
15517995 31,8 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15108106 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. ACF00012S
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tygon™ E-3603 Schläuche für Labor- und Vakuumanwendungen.
Tygon™ E-3603-Schläuche von Saint-Gobain ist glasklar und flexibel und eignet sich für praktisch alle organischen Chemikalien, die in modernen Laboren vorkommen. Es ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Tygon™ E-3603 zeichnet sich durch hohe Toleranzen und Chargenkonsistenz aus, was reproduzierbare Ergebnisse in Ihrem Labor ermöglicht. Es ist ungiftig und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die spiegelglatte Innenbohrung beugt Ablagerungen vor und erleichtert so die Reinigung.
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, NSF 51, EU-Lebensmittel, Japanisches Essen, Kalifornische Proposition 65, USP Klasse VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,031 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,315 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,0625 in.
Dicke (metrisch) 1.5875 mm
Zur Verwendung mit Abfüllen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitungen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -51 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1
Resistenzeigenschaften 173 lb-f/in
Sterilität Unsteril
Farbe Klar
Härte 56 (Shore A)
Flexibilität 16 mm Biegeradius
Maximaler Druck 25 psi
Vakuumstärke 29,9 in. Hg (bei 73° F)
Max. Operating Temperature (English) 165,° F
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Schläuche