Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Artikelnummer. 15690211
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
11,1 mm
22.3 mm
31,8 mm
Packungsgröße:
15 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15690211 4 mm 15 Meter
15108106 8 mm 15 Meter
10140121 22.3 mm 15 Meter
15610221 11,1 mm 15 Meter
15517995 31,8 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15690211 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. ACF00004
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tygon™ E-3603 Schläuche für Labor- und Vakuumanwendungen.
Tygon™ E-3603-Schläuche von Saint-Gobain ist glasklar und flexibel und eignet sich für praktisch alle organischen Chemikalien, die in modernen Laboren vorkommen. Es ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Tygon™ E-3603 zeichnet sich durch hohe Toleranzen und Chargenkonsistenz aus, was reproduzierbare Ergebnisse in Ihrem Labor ermöglicht. Es ist ungiftig und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die spiegelglatte Innenbohrung beugt Ablagerungen vor und erleichtert so die Reinigung.
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, NSF 51, EU-Lebensmittel, Japanisches Essen, Kalifornische Proposition 65, USP Klasse VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,094 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2.4 mm
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,157 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,0312 in.
Dicke (metrisch) 0.79 mm
Zur Verwendung mit Abfüllen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -51 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1
Resistenzeigenschaften 173 lb-f/in
Sterilität Unsteril
Farbe Klar
Härte 56 (Shore A)
Flexibilität 12 mm Biegeradius
Maximaler Druck 25 psi
Vakuumstärke 29,9 psi
Max. Operating Temperature (English) 165,° F
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Schläuche