Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL B/T™ PerfectPostion™ Pumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
87
91
Gesamtlänge (metrisch):
3,5 m
7,6 m
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Ungiftig und nicht-hämolytisch mit ausgezeichneter Biokompatibilität
- Lange Pumpenlebensdauer; Pumpen bei Dauerbetriebsdrücken bis zu 40 psi
- Geringe extrahierbare Substanzen und geringe Gasdurchlässigkeit
- Entspricht USP-Klasse VI und ist FDA-konform.
- Hochleistungs-Pumpenschläuche für anspruchsvolle Anwendungen
- Geeignete Anwendungen: Verwendbar für Säuren, Laugen sowie Druck- und Vakuumanwendungen; hervorragend geeignet für viskose und sterile Flüssigkeiten (nicht empfohlen für organische Lösungsmittel)
- Physikalische Eigenschaften :
- Material auf PVC-Basis mit Plastifizierer.
- Festes (steifes) Material.
- Transparent, klar.
- Anwendungen:
- Zur Nutzung im Labor, für die pharmazeutische Verarbeitung und für Biotech-Anwendungen in Pumpenleitungen.
- Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen.
- Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
- Optimiert für besseres Leistungsverhalten bei Anwendungen mit höherem Druck.
- Jede Schlauchgröße wird innerhalb engster Toleranzen gefertigt, die genau auf B/T Pumpenköpfe abgestimmt sind.
- Diese engen Toleranzen gewährleisten einen präzisen, reproduzierbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
- Zudem ermöglichen die PerfectPosition™ Markierungen für die Schlauchfixierung (für die meisten Schlauchformulierungen verfügbar) eine präzise Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 175.300; EU-Verordnung zu Lebensmittelkontaktmaterialien; REACH-konform (DEHP-frei); RoHS-konform; ADCF-konform |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 10 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3,5 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Schlauchgröße | 91 |
| Flussrate | 42.000 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/4 in. |
| Mehr anzeigen |