Learn More
Masterflex™ 15M TYGONSCHLAUCH SOLVA 2,4X4,8MM .
Artikelnummer. 11707399
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.02 mm
2.4 mm
2.79 m
Außendurchmesser (metrisch):
2.72 mm
4.76 mm
4.8 mm
Dicke (metrisch):
0.85 mm
1.2 mm
Packungsgröße:
12 Stück
15 Meter
5 Stück
Artikelnummer. 11707399
Marke: Masterflex™ 9563300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindert das Aufquellen und Verhärten, das durch Flüssigkeiten auf Hydrokohlenstoffbasis verursacht wird. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ F-4040-A Schläuche für Kraftstoff und Schmiermittel eignen sich für die routinemäßige Verwendung mit Benzin, Kerosin, Heizöl, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Widersteht Versprödung
  • Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
  • Quillt nicht auf.
  • Äußerst flexibel, einfach zu installieren
  • Speziell für Brenn- und Schmierstoffe entwickelt
  • Ozon- und UV-beständig
Typische Anwendungen
  • Kleinmotoren-Kraftstoffleitungen
  • Automobil allgemein
  • Freizeitfahrzeuge
  • Rasen- und Gartenbaugeräte
  • Kühlmitteltransfer
  • Heizstoffe
  • Schneidöle
  • Poliergeräte
  • Schmierstoffleitungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gefertigt gemäß GLP-Anforderungen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,09 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2.4 mm
Material Tygon F4040
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Dicke (metrisch) 1.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von Öl, Ölprodukten, Diesel, Kerosin, Heizöl, Schneidöl, Kühlmittel auf Glykolbasis.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Gelb
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 3 bar bei 20 °C
Max. Operating Temperature (English) 158°F
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C
Produkttyp Industrial Tubing