Learn More
Saint-Gobain Tygon F-4040-A Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
8 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
11.2 mm
12.7 mm
14.3 mm
19.1 mm
22.3 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
- Widersteht Versprödung
- Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
- Quillt nicht auf.
- Sehr flexibel, einfach zu installieren
- Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
- Ozon- und UV-beständig
Typische Anwendungen
- Kleinmotoren-Kraftstoffleitungen
- Automobil allgemein
- Freizeitfahrzeuge
- Rasen- und Gartenbaugeräte
- Kühlmitteltransfer
- Heizstoffe
- Schneidöle
- Poliergeräte
- Schmierstoffleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU 2002/95/EC (ROHS) Standard |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11.1 mm |
| Material | Tygon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 14.3 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flexibler Schlauch für den Transfer von Kraftstoff, Schmierstoffen und anderen Produkten auf Petroleumbasis |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -37 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Farbe | Durchscheinend gelb |
| Mehr anzeigen |