Learn More
Masterflex™ Tygon™ 3-Stop-Kohlenwasserstoffschlauch
Artikelnummer. 11937955
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.02 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.85 mm
2.54 mm
2.79 mm
Farbcode:
Gelb/Gelb/Blau
Gelb/Gelb/Gelb
Grün/Grün/Grün
Violett/Violett/Orange
Violett/Violett/Weiß
Weiß/Weiß/Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Farbcode unitSize
11937955 1.02 mm Weiß/Weiß/Weiß 12 Stück
11967955 1.42 mm Gelb/Gelb/Gelb 12 Stück
11977955 1.52 mm Gelb/Gelb/Blau 12 Stück
11997955 1.85 mm Grün/Grün/Grün 12 Stück
11927965 2.54 mm Violett/Violett/Orange 12 Stück
11937965 2.79 mm Violett/Violett/Weiß 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11937955 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9560528
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Maßgeschneidert für petrochemische Stoffe und beständig gegen Quellen und Rissbildungen. Tygon™ Kohlenwasserstoffschläuche mit 3 Stoppern sind auch UV- und ozonbeständig.
  • Widersteht Versprödung
  • Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
  • Quillt nicht auf.
  • Sehr flexibel, einfach zu installieren
  • Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
  • Ozon- und UV-beständig
Spezifikation
Farbcode Weiß/Weiß/Weiß
Beschreibung Farbcode: Weiß-Weiß
Innendurchmesser (metrisch) 1.02 mm
Material Tygon F4040
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Dicke (metrisch) 0.85 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. MS/CA-Kassetten.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -37 °C
Verpackungsmenge 12 Packung
Schlauchgröße 1,02 mm ID, 2,70 mm AD
Gasdurchlässigkeit CO2 100, O2 22, N2 12
Einschränkungen Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel. Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
Farbe Durchscheinendes Gelb
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Schläuche mit 3 Stoppern