Learn More
Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-Stopper-Schläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.51 mm Innendurchmesser, 2.33 mm Außendurchmesser
0.64 mm Innendurchmesser, 2.46 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Speziell formuliert für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten.
- Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykolbasis
- Hohe Dielektrizitätskonstante.
- Geringe Gasdurchlässigkeit.
- Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel.
- Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
- Anwendungen
- Säuren: Eingeschränkt
- Alkalische Lösungen: Nicht empfohlen
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Gut
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Eingeschränkt
- Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Farbcode: Orange-Weiß |
| Material | Tygon HC |
| Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. MS/CA-Kassetten. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -37 °C |
| Verpackungsmenge | 12 Stück/Packung |
| Schlauchgröße | 0.64 mm Innendurchmesser, 2.46 mm Außendurchmesser |
| Gasdurchlässigkeit | CO2 100, O2 22, N2 12 |
| Einschränkungen | Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel. Potentielles Herauslösen von Plastifizierern. |
| Farbe | Durchscheinend gelb |
| Mehr anzeigen |