Learn More
Masterflex™ Tygon Laborschläuche
Artikelnummer. 15117144
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
4.8 mm
8 mm
9.6 mm
19.1 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5.6 mm
6.4 mm
12.8 mm
14.4 mm
16 mm
25.4 mm
Maximaler Druck:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
50 Fuß
Artikelnummer. 15117144
Marke: Masterflex™ 0640785
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
  • Alternative zu DEHP-Schläuchen
  • Die neue Formulierung sorgt für das gleiche hervorragende Leistungsverhalten
  • Ohne BPA
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Erhöht die Produktivität von Peristaltikpumpen–, überdauert andere durchsichtige Schläuche 2 bis 1
  • Glatte, polierte Innenbohrung
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
  • Lässt sich leicht und sicher über Fittings und Griffen überstreifen
  • Spulen sind in 1-Fuß-Intervallen markiert, damit ein problemloses Messen möglich ist
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (metrisch) 14.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 m
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 30 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C