Learn More
Masterflex™ Tygon Laborschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
4.8 mm
8 mm
9.6 mm
19.1 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5.6 mm
6.4 mm
12.8 mm
14.4 mm
16 mm
25.4 mm
Maximaler Druck:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
50 Fuß
Beschreibung
- Alternative zu DEHP-Schläuchen
- Die neue Formulierung sorgt für das gleiche hervorragende Leistungsverhalten
- Ohne BPA
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Erhöht die Produktivität von Peristaltikpumpen–, überdauert andere durchsichtige Schläuche 2 bis 1
- Glatte, polierte Innenbohrung
- Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
- Lässt sich leicht und sicher über Fittings und Griffen überstreifen
- Spulen sind in 1-Fuß-Intervallen markiert, damit ein problemloses Messen möglich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.24 m |
| Dicke (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Mehr anzeigen |