Learn More
Masterflex™ Tygon Laborschläuche
Beschreibung
- Alternative zu DEHP-Schläuchen
- Die neue Formulierung sorgt für das gleiche hervorragende Leistungsverhalten
- Ohne BPA
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Erhöht die Produktivität von Peristaltikpumpen–, überdauert andere durchsichtige Schläuche 2 bis 1
- Glatte, polierte Innenbohrung
- Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
- Lässt sich leicht und sicher über Fittings und Griffen überstreifen
- Spulen sind in 1-Fuß-Intervallen markiert, damit ein problemloses Messen möglich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.24 m |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Mehr anzeigen |