Learn More
Masterflex™ Tygon Laborschläuche
Artikelnummer. 15446633
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
4.8 mm
8 mm
9.6 mm
19.1 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5.6 mm
6.4 mm
12.8 mm
14.4 mm
16 mm
25.4 mm
Maximaler Druck:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
50 Fuß
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Dicke (metrisch) unitSize
15446633 19.1 mm 25.4 mm 14 psi 3.2 mm 50 Fuß
14871161 4.8 mm 6.4 mm 24 psi 0.8 mm 1 Stück
15119194 4 mm 5.6 mm 17 psi 0.8 mm 1 Stück
15117144 8 mm 14.4 mm 30 psi 3.2 mm 15 Meter
15197124 9.6 mm 12.8 mm 14 psi 1.6 mm 15 Meter
15127144 9.6 mm 16 mm 25 psi 3.2 mm 15 Meter
6 options
Artikelnummer. 15446633
Marke: Masterflex™ 0640796
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
  • Alternative zu DEHP-Schläuchen
  • Die neue Formulierung sorgt für das gleiche hervorragende Leistungsverhalten
  • Ohne BPA
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Erhöht die Produktivität von Peristaltikpumpen–, überdauert andere durchsichtige Schläuche 2 bis 1
  • Glatte, polierte Innenbohrung
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
  • Lässt sich leicht und sicher über Fittings und Griffen überstreifen
  • Spulen sind in 1-Fuß-Intervallen markiert, damit ein problemloses Messen möglich ist
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 19.1 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (metrisch) 25.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 m
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 14 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C