Learn More
Ismatec™ Tygon™ LFL 2-Stopper-Schläuche
Artikelnummer. 15591700
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.27 mm Innendurchmesser, 2.09 mm Außendurchmesser
0.48 mm ID, .,2.30 mm AD
2.06 mm Innendurchmesser, 3.74 mm Außendurchmesser
2.62 mm Innendurchmesser, 4.30 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15591700
Marke: Ismatec™ SCE0416
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Langlebige, chemisch beständige Schläuche. Die Ismatec™ Tygon™ LFL 2-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
  • Transparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Geschmacksneutral
  • Extrem geringe Partikelspallation.
  • Entspricht USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
  • Nicht alternd.
  • Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
  • Nicht für menschliches Blut und Gewebe empfohlen.
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Gut
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Eingeschränkt
  • Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR175.300 US Pharmacopoea Klasse VI
Beschreibung Farbcode: Orange-Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Tygon LFL
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Dicke (metrisch) 0.91 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) CA-Kassetten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 12 Stück/Packung
Schlauchgröße 0.48 mm ID, .,2.30 mm AD
Gasdurchlässigkeit CO2 563, O2 124, N2 67
Einschränkungen Potentielles Herauslösen von Plastifizierern. Nicht für menschliches Blut und Gewebe empfohlen.
Farbe Durchsichtig
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps