Learn More
Ismatec™ Tygon™ LFL 2-Stopper-Schläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.27 mm Innendurchmesser, 2.09 mm Außendurchmesser
0.48 mm ID, .,2.30 mm AD
2.06 mm Innendurchmesser, 3.74 mm Außendurchmesser
2.62 mm Innendurchmesser, 4.30 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Transparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Geschmacksneutral
- Extrem geringe Partikelspallation.
- Entspricht USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
- Nicht alternd.
- Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
- Nicht für menschliches Blut und Gewebe empfohlen.
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Gut
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Eingeschränkt
- Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR175.300 US Pharmacopoea Klasse VI |
| Beschreibung | Farbcode: Violett-Violett |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Tygon LFL |
| Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
| Dicke (metrisch) | 0.84 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | CA-Kassetten |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 12 Stück/Packung |
| Schlauchgröße | 2.06 mm Innendurchmesser, 3.74 mm Außendurchmesser |
| Mehr anzeigen |