Learn More
Ismatec™ Tygon™ LFL 3-Stopper-Schläuche
Artikelnummer. p-7115969
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.48 mm Innendurchmesser, 2.30 mm Außendurchmesser
0.89 mm Innendurchmesser, 2.57 mm Außendurchmesser
1.85 mm Innendurchmesser, 3.53 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10660643 0.48 mm Innendurchmesser, 2.30 mm Außendurchmesser 12 Stück
10114452 0.89 mm Innendurchmesser, 2.57 mm Außendurchmesser 12 Stück
10272292 1.85 mm Innendurchmesser, 3.53 mm Außendurchmesser 12 Stück
3 options
Artikelnummer. 10660643
Marke: Ismatec™ SCE0399
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Langlebige, chemisch beständige Schläuche. Die Ismatec™ Tygon™ LFL 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
  • Transparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Geschmacksneutral
  • Extrem geringe Partikelspallation.
  • Entspricht USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
  • Nicht alternd.
  • Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
  • Nicht für menschliches Blut und Gewebe empfohlen.
  • Anwendungen
    • Säuren: Gut
    • Alkalische Lösungen: Gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Gut
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Eingeschränkt
  • Konform mit: FDA 21 CFR 175.300
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei 1 bar (15 psi) und 121 °C; Schläuche erscheinen milchig.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Nicht empfohlen für die Strahlsterilisation.
Bestellinformation
Innendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR175.300 US Pharmacopoea Klasse VI
Beschreibung Farbcode: Orange-Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Tygon LFL
Gesamtlänge (metrisch) 40 cm
Dicke (metrisch) 0.91 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) MS/CA-Kassetten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 12 Stück/Packung
Schlauchgröße 0.48 mm Innendurchmesser, 2.30 mm Außendurchmesser
Gasdurchlässigkeit CO2 563, O2 124, N2 67
Einschränkungen Potentielles Herauslösen von Plastifizierern. Nicht für menschliches Blut und Gewebe empfohlen.
Farbe Durchsichtig
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps