Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon LFL Schläuche
Artikelnummer. 11856880
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.02 mm
1.85 mm
2.79 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.72 mm
3.57 mm
4.48 mm
Farbcode:
Grün/Grün
Violett/weiß
Weiß/weiß
Packungsgröße:
12 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11856880
Marke: Saint Gobain Life Sciences 07060218ND
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Pumpenschläuche mit 2 Anschlägen besitzen die längste flexible Lebensdauer aller transparenten Tygon™ Schläuche.
  • Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität – weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hervorragend für Laboranwendungen. Geeignet zum Autoklavieren.
  • Geeignet für hochreine Anwendungen
  • Extrem geringe Partikelspallation
  • Zuverlässig für Anwendungen mit empfindlichen Flüssigkeiten
  • Gemäß USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA-Richtlinien
  • BPA- und Phthalat-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, FDA-Kriterien, NSF-51, FDA-Kriterien
Farbcode Violett/weiß
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,11 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2.79 mm
Material Tygon LFL
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,18 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4.48 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.85 mm
Verpackungsmenge 12/Packung
Farbe Durchsichtig
Härte 56 (Shore A)
Flexibility Sehr Flexibel
Produkttyp Pumpenschlauch