missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tygon™ LMT-55 3-Stopper-Schläuche

Artikelnummer. 15708408
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.19 mm Innendurchm.
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15708408

Marke: Masterflex™ 9761910

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rundum kostengünstige, widerstandsfähige 3-Stopper-Schläuche. für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec™ Pumpen. Ismatec™ Tygon™ LMT-55 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche.

  • DEHP-frei
  • Universelle, kostengünstige Schläuche für allgemeine Laboranwendungen
  • Transparent.
  • Beständig gegen nahezu alle anorganischen Verbindungen.
  • Glatte polierte Innenwand.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.

Spezifikation

Beschreibung Farbcode: Orangerot
Gesamtlänge (metrisch) 406.4 mm
Verpackungsmenge 12/Pckg.
Schlauchgröße 0.19 mm Innendurchm.
Produkttyp Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt