Learn More
Hirschmann™ Tygon™ LMT-55
Click to view available options
Schlauchgröße:
WS 2.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchscheinend
- Temperaturbeständig von -50 bis +74 °C
- SHORE-Härte A 55
- Autoklavierbar
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber den meisten chemischen, anorganischen Laborprodukten
- Die extrem glatte Innenwand minimiert die Partikelablösung
- Extreme Flexibilität
- Inklusive RFID-Transponder
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Tygon™ LMT-55 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 2,4 mm |
| Zur Verwendung mit | Einkanalpumpenköpfe |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | WS 2.4 mm |
| Enthält | Mit RFID-Transponder |