Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-Stopper-Schläuche
Beschreibung
- Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
- Schlauch mit langer Lebensdauer.
- Frei von Weichmachern.
- Glatte Innenbohrung.
- Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
- Minimale Adhäsion und Diffusion.
- Umweltfreundlich.
- Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
- Nur als Stopperschlauch erhältlich.
- Anwendungen
- Säuren: Sehr gut
- Alkalische Lösungen: Sehr gut
- Lösungsmittel: Sehr gut
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Gut
- Konform mit:
- FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
- Achtung: Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.52 mm |
| Material | Tygon MHLL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.36 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 38.1 cm |
| Dicke (metrisch) | 0.92 mm |
| Zur Verwendung mit | Peristaltikpumpe |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -70 °C |
| Verpackungsmenge | 6/Packung |
| Resistenzeigenschaften | Säuren, Laugen |
| Mehr anzeigen |