Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-Stopper-Schläuche
Artikelnummer. 11936046
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.76 mm Innendurchmesser, 2.60 mm Außendurchmesser
1,52 mm ID/3,36 mm AD
1.14 mm Innendurchmesser, 2.98 mm Außendurchmesser
2.06 mm Innendurchmesser, 3.90 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11936046
Marke: Ismatec™ SC0720A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemikalienbeständige und langlebige 2-Stopper-Schläuche, die frei von Plastifizierern sind. Die Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
  • Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
  • Schlauch mit langer Lebensdauer.
  • Frei von Weichmachern.
  • Glatte Innenbohrung.
  • Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
  • Minimale Adhäsion und Diffusion.
  • Umweltfreundlich.
  • Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
  • Nur als Stopperschlauch erhältlich.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Sehr gut
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Gut
  • Konform mit:
    • FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
Beschreibung Farbcode: Violett-Violett
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Tygon MHLL
Gesamtlänge (metrisch) 38.1 cm
Dicke (metrisch) 0.92 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. CA-Kassetten.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Verpackungsmenge 6 Stück/Packung
Schlauchgröße 2.06 mm Innendurchmesser, 3.90 mm Außendurchmesser
Einschränkungen Kann nicht wiederholt sterilisiert werden. Nur als Stopperschlauch erhältlich.
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps