Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Schläuche aus Tygon MHL mit gelb/blau-Farbcodierung
Beschreibung
- Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
- Schlauch mit langer Lebensdauer.
- Frei von Weichmachern.
- Glatte Innenbohrung.
- Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
- Minimale Adhäsion und Diffusion.
- Umweltfreundlich.
- Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
- Nur als Stopperschlauch erhältlich.
- Anwendungen
- Säuren: Sehr gut
- Alkalische Lösungen: Sehr gut
- Lösungsmittel: Sehr gut
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Gut
- Konform mit:
- FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
- Achtung: Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
- Hinweis: Dieser Schlauch ist zwar für MS/CA-Kassetten ausgelegt, hat aber nur 2 Stopper!
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V |
| Beschreibung | Farbcode: Schwarz-Schwarz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Tygon MHLL |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30 cm |
| Dicke (metrisch) | 0.92 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. MS/CA-Kassetten. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -70 °C |
| Verpackungsmenge | 6 Stück/Packung |
| Schlauchgröße | 0.76 mm Innendurchmesser, 2.60 mm Außendurchmesser |
| Mehr anzeigen |