Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2765 Mill Rohre
Artikelnummer. 11784748
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.14 mm
1.52 mm
2.79 mm
Farbe:
Blau, Gelb
Purpur/Weiß
Rot
Packungsgröße:
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Farbe unitSize
11784748 1.14 mm Rot 6 Stück
11714758 1.52 mm Blau, Gelb 6 Stück
11704758 2.79 mm Purpur/Weiß 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11784748 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 07MHLL10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden geeignet. Tygon™ Das Rohr 2765 Mill zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und eine hohe Ermüdungsbeständigkeit aufgrund von Biegungen aus.
  • Für den Einsatz mit hochaggressiven Chemikalien
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Ermüdungsfestigkeit durch Biegung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-zertifiziert
Farbcode Rot
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,04 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.14 mm
Material DEHP
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.85 mm
Zur Verwendung mit Masterflex Peristaltikpumpen, Ismatec , Gilson , Watson-Marlow
Verpackungsmenge 6/Packung
Farbe Rot
Produkttyp Schläuche