Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon-Pumpenschläuche, 0,889mm, L=38cm, kalibriert, orange-orange (VE=12Stck.)
Artikelnummer. 10557741
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.89 mm
1.02 mm
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch)
10557741 0.89 mm
10778921 1.02 mm
2 options
Artikelnummer. 10557741
Marke: Saint Gobain Life Sciences 9208908
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Peristaltikschläuche E-LFL haben eine lange Lebensdauer und altern weder noch oxidieren sie.
  • Aus flexiblem Tygon™ Polymer
  • Durchscheinend
  • Beständig gegen Säuren und Basen
  • Für speziellen Flüssigkeitstransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.04 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.89 mm
Material Tygon E-LFL
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 38 cm
Zur Verwendung mit mit variabler Drehzahl
Resistenzeigenschaften Säuren, Laugen
Flexibility Flexibel
Produkttyp Peristaltikschläuche E-LFL