Learn More
Saint-Gobain Tygon™ 3350 Silikonschläuche, platinvernetzt
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2.4 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, FDA (Lebensmittel) hergestellt gemäß GLP-Vorschriften und den NSF-Kriterien |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.4 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische und Laborarbeit, Arbeit mit hohem Reinheitsgrad |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -80 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Mehr anzeigen |