Learn More
Saint-Gobain Tygon™ R-3603 Laborschläuche
Artikelnummer. 10588501
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 10588501
Marke: Saint-Gobain ACF00022C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für Biegewechsel- und Abriebfestigkeit, weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R-3603 Laborschläuche für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
  • Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
  • Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
  • Nicht toxisch und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
  • Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
  • Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
Typische Anwendungen
  • Labor allgemein
  • Lebensmittel & Getränke
  • Biopharmazeutika
  • Analytische Instrumente
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Kunststoff
Außendurchmesser (metrisch) 11.1 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Dehnung 425 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 74 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Härte Shore A, 15 s 56
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 17 psi
Vakuumstärke 330 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C