Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Artikelnummer. 12355909
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
1/4 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,625 in.
1,125 in.
Maximaler Druck:
36 psi (bei 73 °F)
53 psi (bei 73 °F)
Dicke (angloamerikanisch):
3/16 in.
5/16 in.
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Maximaler Druck Dicke (angloamerikanisch) Packungsgröße
12355909 0,5 in. 1,125 in. 36 psi (bei 73 °F) 5/16 in. 1 Stück
10130121 1/4 in. 0,625 in. 53 psi (bei 73 °F) 3/16 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12355909 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. ACF00040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 €
    1203.86 € / 1 Stück
    Sparen 96.14 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tygon™ E-3603 Schläuche für Labor- und Vakuumanwendungen.
Tygon™ E-3603-Schläuche von Saint-Gobain ist glasklar und flexibel und eignet sich für praktisch alle organischen Chemikalien, die in modernen Laboren vorkommen. Es ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Tygon™ E-3603 zeichnet sich durch hohe Toleranzen und Chargenkonsistenz aus, was reproduzierbare Ergebnisse in Ihrem Labor ermöglicht. Es ist ungiftig und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die spiegelglatte Innenbohrung beugt Ablagerungen vor und erleichtert so die Reinigung.
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Compliance
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material Tygon S3 E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,125 in.
Außendurchmesser (metrisch) 28.58 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 5/16 in.
Dicke (metrisch) 7.9 mm
Farbe Klar
Flexibilität 22 mm Biegeradius
Maximaler Druck 36 psi (bei 73 °F)
Produkttyp Schläuche