Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schlauch mit drei Stoppern, kristallklar
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Pumpenschläuche mit 3 Anschlägen besitzen die längste flexible Lebensdauer aller transparenten Tygon™ Schläuche.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070603-19-ND
Beschreibung
- Über 1,000 h Pumpenschlauch-Lebensdauer bei 0 psi
- Über 600 h Pumpenschlauch-Lebensdauer bei 10 psi
- Extrem geringe Partikelspallation
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
| USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA | |
| 1.52 mm | |
| 3.22 mm | |
| 0.85 mm | |
| Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen. | |
| 12er-Packung | |
| 56 (Shore A) | |
| 74 °C |
| Gelb/Blau | |
| Tygon S3 E-LFL | |
| 381 mm | |
| Für die Peristaltikpumpe | |
| –51 °C | |
| Kristallklar | |
| Flexibel |