Learn More
Masterflex™ Tygon SE–200 Schlauch
Artikelnummer. 15219613
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15219613 6,4 mm 1 Stück
15239613 4,8 mm 1 Stück
15122045 9,6 mm 15 Meter
3 options
Artikelnummer. 15219613
Marke: Masterflex™ 9571320
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform für Produkte mit Kontaktnahrung
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Tygon SE-200
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,0625 in.
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische und pharmazeutische Verarbeitung, Getränkedispensierung, Farb- und Lösungsmittelproduktion, Halbleiterverarbeitung
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 55 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C