Learn More
Ismatec™ Tygon ST Standardschläuche
Beschreibung
- Tygon ST R-3603 Schläuche
- Thermoplast, auf PVC-Basis mit Weichmachern
- Flexibel, fest, transparent
- Preiswerte Allround-Schläuche
- Hohe chemische Beständigkeit
- Erfüllt FDA-Kriterien
- Beständig gegen fast alle anorganischen Chemikalien
- Geschmacklos
- Glatt polierte Innenwand
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Nicht alternd und nicht oxidierend
- Hohe Dielektrizitätskonstante
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Tygon ST |
| Außendurchmesser (metrisch) | 14.4┬ámm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Dicke (metrisch) | 3.2 mm |
| Zur Verwendung mit | Pumpe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Mehr anzeigen |