Learn More
Heidolph™ Tygon™ Standard-Zwei-Stopper-Schläuche für Kassette
Artikelnummer. 10418401 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,89 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10418401 0,89 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10418401 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5256001400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit kleinen Kassetten
  • Ungiftig, nicht oxidierend
  • Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gute Lebensdauer
  • Material: Thermoplastisches Weich-PVC, transparent
  • Erfüllt die CE-Normen: FDA (21 CFR 177.2601) und GLP
  • Temperaturbereich: -50°bis +75 °C
  • Sterilisation: Autoklavierbar für 30 min (bei 1 bar und 120 °C (Material kann Farbe wechseln) oder mit Ethylenoxid
  • Einschränkung: Trennung von Weichmachern ist möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2601, GLP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,89 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 2,69 mm
Dicke (metrisch) 0,9 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 0,5 bis 1,5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 75 °C
Produkttyp Pumpenschlauch