Learn More
Saint Gobain Life Sciences 15 M TUBING FLEXIBLE TYGON F-4040-A FOR FUEL &
Artikelnummer. 12315949
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,75 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
12315949 0,75 in. 15 Meter
1 options
Artikelnummer. 12315949
Marke: Saint Gobain Life Sciences T402443
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Tygon F4040-A-Schläuche sind auf Petrochemikalien zugeschnitten. Dieser Schlauch ist quell- und rissfest sowie UV- und Ozon-beständig.
Einfach erkennbare, gelbe flexible Schläuche für den Transport von Erdöl, Heizöl, Kerosin und Kühlmittel auf Glykolbasis. Quellt nicht auf und wird nicht brüchig; nur minimale Abgabe von Fremdstoffen schützt die betreffenden Flüssigkeiten. Nicht zur Verwendung mit starken Säuren oder Laugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,75 in.
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25.4 mm
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 in.
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transporting Fuel
Farbe Yellow
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 1,38 bar
Produkttyp Schläuche