Learn More
Sartorius Tygon Schläuche für Vivaflow™ Modelle
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
16
Produkttyp:
Pumpenschlauch
Tygon™ Schläuche
Zur Verwendung mit:
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50 und 200
Packungsgröße:
3 Meter
Beschreibung
Beinhaltet
Mit Luer-Anschlüssen
- Länge: 3 m (9.8 ft.)
- 14-558-324: 4.8 x 2.6 mm
- 14-558-325: 3.2 x 1.6 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.13 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 9.8┬áft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3┬ám |
| Zur Verwendung mit | Vivaflow™ 50 und 200 |
| Schlauchgröße | 16 |
| Enthält | Luer-Anschluss |
| Farbe | Transparent |
| Mehr anzeigen |