missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TYKi Antibody (CL14486) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26858AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TYKi Monoclonal antibody specifically detects TYKi in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| TYKi | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 2, mitochondrial, cytidylate kinase 2, EC 2.7.4.14, mitochondrial, mitochondrial UMP-CMP kinase, thymidine monophosphate kinase 2, thymidylate kinase family LPS-inducible member, TMPK2, TYKi, UMP-CMPK2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q5EBM0, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase | |
| 129607 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| CL14486 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur