Learn More
Tylosin Tartrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414969
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15414969 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15414969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62633.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Makrolid-Antibiotikum
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als antibakterielles Mittel verwendet. Diese Verbindung hat sich in vitro als wirksam gegen Staphylococcus intermedius und empfindliche Mykoplasmaorganismen erwiesen. Obwohl viele Antibiotika dazu neigen, das Immunsystem zu unterdrücken, wurden Makrolidantibiotika zur Stärkung des Immunsystems bei der Verwendung in Hühnermodellen entwickelt. Studien deuten darauf hin, dass eine chronische Exposition gegenüber dieser Verbindung negative Auswirkungen auf die Atemwege haben kann. Für Truthähne - zur Behandlung von infektiöser Synovitis und Sinusitis. Es ist auch bei der Behandlung von Ileitis, Dysenterie und nekrotischer Enteritis bei Schweinen wirksam. Es wird erfolgreich als vorbeugende Maßnahme bei Stressbedingungen wie Impfungen, Transport und anderen angewendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-54-5
Summenformel C50H83NO23
Molekulargewicht (g/mol) 1066.198
MDL-Nummer MFCD00070094
InChI-Schlüssel ICVKYYINQHWDLM-HYHSIFHGSA-N
Synonym Pharmasin; [R-(R'R')]-2,3-Dihydroxybutanedionate Tylosin salt
PubChem CID 131673832
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanidsäure;2-[(4R,5S,6S,7R,9R,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-16-ethyl-4-hydroxy-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimetho
SMILES CCC1C(C=C(C=CC(=O)C(CC(C(C(C(CC(=O)O1)O)C)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)C)COC4C(C(C(C(O4)C)O)OC)OC.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tylosin tartrate
Typ Tylosin Tartrate
Physikalische Form Pulver
Farbe Creme bis Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 1066.2
Reinheit (%) 95%