Learn More
Tyloxapol, TRC
Artikelnummer. 30454857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454857 2.5 g 2.50 Gramm
30449067 1 g 1 Gramm
30452133 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT9477002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25301-02-4
Summenformel ((C H2 O)mon(C2 H4 O)mon(C14 H22 O)mon)co
Molekulargewicht (g/mol) 280.4
Synonym p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Phenol Polymer with Ethylene Oxide and Formaldehyde, Ethylene Oxide Polymer with Formaldehyde and p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, Oxirane Polymer with Formaldehyde and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, Ethylene oxide-formaldehyde-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol copolymer, Ethylene oxide-formaldehyde-p-octylphenol Copolymer, NSC 90255, Superinone, Triton A 20, Triton WR 1339, Tyloxapol, p-Isooctylpolyoxyethylenephenol Formaldehyde Polymer
IUPAC-Name Formaldehyd; Oxiran; 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1.C=O.C2CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyloxapol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O.C2H4O.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;1-2-3-1;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;1-2H2;1H2
Formelmasse 280.2038