Learn More
Tyramin, 98+ % Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15403669 1 g 1 Gramm
15413669 5 g 5 Gramm
15423669 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60990.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenz für Fluoreszenzenzym-Immunoassay
Tyramine acts as a adrenergic and It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It Is a vaso active aminoacid found in foods and it It precipitates headaches in some sufferers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tyramin wirkt adrenergisch und wird hauptsächlich als Zwischenprodukt bei der Herstellung von pharmazeutischen und agrochemischen Produkten verwendet. Es ist eine vasoaktive Aminosäure, die in Lebensmitteln enthalten ist und löst bei einigen Betroffenen Kopfschmerzen aus.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml bei 15 °C), Methanol, DMSO, Siedealkohol (100 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-67-2
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00008193
InChI-Schlüssel DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC-Name 4-[(1S)2-Aminoethyl]Phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyramine
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 175°C to 181°C (8 mmHg) Hg
Menge 1 g
Beilstein 1099914
Merck Index 14,9835
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver