Learn More
Tyramin, 98+ % Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041997
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15403669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60990.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reagenz für Fluoreszenzenzym-Immunoassay
Tyramine acts as a adrenergic and It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It Is a vaso active aminoacid found in foods and it It precipitates headaches in some sufferers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tyramin wirkt adrenergisch und wird hauptsächlich als Zwischenprodukt bei der Herstellung von pharmazeutischen und agrochemischen Produkten verwendet. Es ist eine vasoaktive Aminosäure, die in Lebensmitteln enthalten ist und löst bei einigen Betroffenen Kopfschmerzen aus.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml bei 15 °C), Methanol, DMSO, Siedealkohol (100 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-67-2
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00008193
InChI-Schlüssel DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC-Name 4-[(1S)2-Aminoethyl]Phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyramine
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 175°C to 181°C (8 mmHg) Hg
Menge 1 g
Beilstein 1099914
Merck Index 14,9835
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver