Learn More
Tyraminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484893
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11484893 5 g 5 Gramm
11494893 25 g 25 Gramm
11404903 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11484893
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12220.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60-19-5 | C8H12ClNO | 173.64 g/mol
Reagent for fluorescence enzyme immunoassay
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-19-5
Summenformel C8H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 173.64
MDL-Nummer MFCD00012901
InChI-Schlüssel RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
PubChem CID 66449
IUPAC-Name 4-(2-Aminoethyl)phenol;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyramine hydrochloride
Schmelzpunkt 271°C to 274°C
Menge 5 g
Beilstein 3627058
Merck Index 14,9835
Formelmasse 173.65
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tyramine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tyramine hydrochloride