Learn More
Tyramin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461879 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461879 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0063.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Tyramin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyramine
CAS 51-67-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tyramine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine
InChI-Formel InChI=1 S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10 H,5-6,9H2
SMILES NCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-[(1S)2-Aminoethyl]Phenol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Menge 10 mg
Formelmasse 137,0841 g/mol