Learn More
Tyramin Mikromol™
Product Code. 30461618
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
missing translation for 'unitSize':
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
30461618 4 x 25 mg 100 Milligramm
17908194 25 mg 25 Milligramm
17967684 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 30461618 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0063.0600254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tyramin Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Tyramine
CAS 51-67-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tyramine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES NCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-[(1S)2-Aminoethyl]Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 137,0841 g/mol