Learn More
Tyrosinase Antibody (T311 + OCA1/812), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-44686-0.02MG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18199308
  • 265.00 € / 0.02 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ensure accurate, reproducible results in Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Tyrosinase Monoclonal specifically detects Tyrosinase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tyrosinase
Monoclonal
0.2mg/mL
Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
CMM8, EC 1.14.18.1, LB24-AB, Monophenol monooxygenase, OCA1A, OCAIA, SHEP3, SK29-AB, Tumor rejection antigen AB, tyrosinase, tyrosinase (oculocutaneous albinism IA)
Mouse
75 kDa
0.02 mg
Lipid and Metabolism
7299
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
T311 + OCA1/812
Unconjugated
10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
TYR
Recombinant tyrosinase protein (T311); Recombinant human TYR protein (OCA1/812)
Protein A or G purified
RUO
Primary
Recognizes a cluster of proteins between 70-80kDa, identified as tyrosinase. Occasionally a minor band at 55kDa is also detected. This MAb shows no cross-reaction with MAGE-1 and tyrosinase-related protein 1, TRP-1/gp75. Tyrosinase is a copper-containing metalloglycoprotein that catalyzes several steps in the melanin pigment biosynthetic pathway; the hydroxylation of tyrosine to L-3,4-dihydroxy-phenylalanine (dopa), and the subsequent oxidation of dopa to dopaquinone. Mutations of the tyrosinase gene occur in various forms of albinism. Tyrosinase is one of the targets for cytotoxic T-cell recognition in melanoma patients. Staining of melanomas with this MAb shows tyrosinase in melanotic as well as amelanotic variants. This MAb is a useful marker for melanocytes and melanomas.
Store at 4C.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only