Learn More
Invitrogen™ Tyrosinase Monoclonal Antibody (T311)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10352703
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10352703 100 μg 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10352703
Marke: Invitrogen™ 356000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mouse Monoclonal Antibody
Tyrosinase Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC
The enzyme encoded by this gene catalyzes the first 2 steps, and at least 1 subsequent step, in the conversion of tyrosine to melanin. The enzyme has both tyrosine hydroxylase and dopa oxidase catalytic activities, and requires copper for function. Mutations in this gene result in oculocutaneous albinism, and nonpathologic polymorphisms result in skin pigmentation variation. The human genome contains a pseudogene similar to the 3' half of this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tyrosinase
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon T311
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Gen TYR
Gen-Zugriffsnummer P11344, P14679
Gen-Alias albino; albino locus protein; ATN; C; CMM8; LB24-AB; monophenol monooxygenase; Oca1; OCA1A; OCAIA; oculocutaneous albinism IA; SHEP3; SK29-AB; skc35; Tumor rejection antigen AB; TYR; Tyrosinase; tyrosinase (oculocutaneous albinism IA); tyrosinase precursor
Gensymbole TYR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant tyrosinase protein.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22173, 7299
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ