missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tyrosinase Mouse, Clone: SPM360, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 7299-MSM1X-P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Tyrosinase | |
| Cytoplasmic | |
| SPM360 | |
| Unconjugated | |
| NP_000363 | |
| Mouse | |
| 70-80kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 7299 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| TYR | |
| Recombinant tyrosinase protein | |
| SK-MEL-13, SK-MEL-19, SK-MEL-30, SK-MEL-37 cells or Melanoma. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur