missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody (CL3049) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-46647R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tyrosine Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Tyrosine Hydroxylase | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07101, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases | |
| 7054 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3049 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur