missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyrosine Hydroxylase Antibody (CL3049) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30289197 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30289197 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30289197

Marke: Novus Biologicals NBP246647DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Tyrosine Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Tyrosine Hydroxylase
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3049
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07101, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7054
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.