Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody (OTI1D8), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306475 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306475 100 μL 100 Mikroliter
30306712 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306475
Marke: Novus Biologicals NBP344863100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Tyrosine Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Tyrosine Hydroxylase
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1D8
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:4000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human TH(NP_000351) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7054
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1