Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody (OTI3A7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | Tyrosine Hydroxylase |
|---|---|
| Klon | OTI3A7 |
| Verdünnung | Western Blot 1:4000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306715
|
Novus Biologicals
NBP3-44860-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30306135
|
Novus Biologicals
NBP3-44860-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Tyrosine Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpezifikation
| Tyrosine Hydroxylase | |
| Western Blot 1:4000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase | |
| Full length human recombinant protein of human TH(NP_000351) produced in HEK293T cell. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI3A7 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 7054 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |