Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody (OTI3G3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Tyrosine Hydroxylase
Klon OTI3G3
Verdünnung Western Blot 1:4000, Immunohistochemistry : 1:150, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306593
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44861-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306240
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44861-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Tyrosine Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
Tyrosine Hydroxylase
Western Blot 1:4000, Immunohistochemistry : 1:150, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase
Full length human recombinant protein of human TH(NP_000351) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI3G3
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
7054
IgG2b
>95%