Learn More
MedChemExpress Tyrosine Protein Kinase JAK 2 (Phospho-Tyr8, 9)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 247171-44-4 |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekulargewicht | 2082.1 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |