missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
TYRP1 Monoclonal antibody specifically detects TYRP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TYRP1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL4923 |
| Konjugat | Alexa Fluor 647 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | b-PROTEIN, CAS25,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase, Catalase B, CATB, EC 1.14.18, EC 1.14.18.-, EC 1.14.18.1, Glycoprotein 75, GP75DHICA oxidase, Melanoma antigen gp75, TRP-1, TRPTYRP, tyrosinase-related protein 1TRP1, TYRRP |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P17643, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?